Learn More
Cole-Parmer™ CPC Schnellkupplung für Schlauchanschluss, Wandmontage
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
Marke: Cole-Parmer™ 06361-04
Beschreibung
- CPC Schnellkupplung für Schlauchanschluss, Wandmontage
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Schlauchtüllenanschluss für Pultmontage | |
Autoklavierbar | |
1/8 Zoll | |
1/8 Zoll | |
Buna N | |
28 Zoll Hg | |
82 °C |
Schnellkupplung x Anschluss, Verbindung ohne Ventil | |
Acetal | |
1/8 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
120 psi | |
180 °F |