Learn More
Cole-Parmer™ Schlauchanschluss-Einsatz für CPC Schnellkupplung
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
Marke: Cole-Parmer™ 06364-42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CPC-Schnellkupplungseinsatz für Schlauchanschlusstülle
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil | |
Polypropylen | |
1/8 in. | |
1/8 Zoll | |
EPR | |
100 psi | |
160 °F | |
Schlauchanschlusseinsatz |
Nicht autoklavierbar | |
1/8 Zoll | |
1/8 Zoll | |
Ethylenoxid, Gamma | |
Weiß | |
28 Zoll Hg | |
71 °C |