Learn More
Cole-Parmer™ CPC Schnellkupplungsgehäuse für Schlauchanschluss
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
11.65 € - 13.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtüllenanschluss |
---|---|
Beschreibung | Schnellkupplung x Anschluss, Verbindung ohne Ventil |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Acetal |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Beschreibung
- CPC Schnellkupplungsgehäuse für Schlauchanschluss
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Schlauchtüllenanschluss | |
Autoklavierbar | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
120 psi | |
180 °F |
Schnellkupplung x Anschluss, Verbindung ohne Ventil | |
Acetal | |
Buna N | |
28 Zoll Hg | |
82 °C |