Learn More
MP Biomedicals COVID-19-Antigen-Schnelltest (SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkarte), 20 Tests/Kit
Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkarte) ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in humanen Proben aus dem Nasen-, Nasen-Rachen- oder Mund-Rachen-Raum.
Marke:  MP Biomedicals 07AG6020B
Artikelnummer. 17140051
  • 75.00 € / 20 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Test soll bei der schnellen Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen helfen.
  • ANWENDERFREUNDLICH: Einfache Probenahme mit einem Tupfer aus dem Nasen-, Nasen-Rachen- oder Mund-Rachen-Raum in nur wenigen Schritten.
  • SCHNELL UND PRAKTISCH: Ergebnisse in 15 Minuten. Keine Geräte erforderlich.
  • HERVORRAGENDE LEISTUNGSMERKMALE: Empfindlichkeit 96,39 %, Spezifität 99,03 %, Genauigkeit 98,59 %
Nur zur In-vitro-Diagnostik im Labor.
Dieses Produkt verfügt über die CE/IVD-Kennzeichnung für den professionellen Einsatz und entspricht der europäischen Richtlinie für In-Vitro-Diagnostika (98/79/EG).
Spezifikation
Spezifikation
CE-IVD
Kontrolle in jedem Teststreifen enthalten
Nukleokapsid-Protein-Antigen aus SAR-CoV-2
Immunchromatographischer Assay
96,39%
Ja
Tupfer, Puffer, Testkarte und Verbrauchsmaterialien für 20 Tests
20 Tests/Kit
Kit
Human
SARS-CoV-2
2°bis 30 °C
Ja
Nein
Probentupfer für Nasen-, Nasen-Rachen- und Mund-Rachen-Raum
Schnelltest
Lateral-Flow-Schnelltest
Kunststoffkarte
Human
0,3 kg
99,03%
15 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
MP Biomedicals COVID-19-Antigen-Schnelltest (SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkarte), 20 Tests/Kit > 20 Tests/Kit