Learn More
Epredia™ Deckglas-Pinzette, 4.75 in. (12.1 cm)
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
4,75 in.
Unit Size:
1 Stück
Beschreibung
Wählen Sie 4.75 in. (12.1 cm) Thermo Scientific™ Deckgläser-Pinzetten für Qualität und Präzision.
Eigenschaften:
- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckgläser mit Daumen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,75 in. |
| Länge (metrisch) | 12,1 cm |