missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Deckgläser
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Runde Deckgläser für die Mikroskopie werden aus hochtransparentem Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
Marke: Karl Hecht™ 100118
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 0.13 bis 0.16 mm Dicke
- Sehr gute Planität
- Mit CE-Kennzeichnung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
- Hohe spektrale Transmission
- Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
- In Boxen mit je 100 Stück, 10 Boxen in einem Karton
Spezifikation
Deckglas | |
Glas | |
18 mm | |
1.000/Packung |
Scheibe | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
CE |