missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Runddeckgläser für Mikroskopie

Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Runde Deckgläser für die Mikroskopie werden aus hochtransparentem Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.

Marke:  Karl Hecht™ 1001/0012

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10489971

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Dicke 0,13 bis 0,16 mm
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Boxen mit je 100 Stück, 10 Boxen in einem Karton
Spezifikation

Spezifikation

Deckglas
Glas
12 mm
100/Packung
Scheibe
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
CE
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote