Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Runddeckgläser für Mikroskopie
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Runde Deckgläser für die Mikroskopie werden aus hochtransparentem Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
Marke:  Karl Hecht™ 1001/0010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10451702
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 0.13 bis 0.16 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Boxen mit je 100 Stück, 10 Boxen in einem Karton
Spezifikation
Spezifikation
Deckgläser
Glas
10 mm
100/Packung
Rund
0.13 bis 0.16 mm
CE