missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Runddeckgläser für Mikroskopie

Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Runde Deckgläser für die Mikroskopie werden aus hochtransparentem Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.

Marke:  Karl Hecht™ 1001/0030

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10033631

  • 30.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Dicke 0,13 bis 0,16 mm
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Boxen mit je 100 Stück, 10 Boxen in einem Karton
Spezifikation

Spezifikation

Deckglas
Glas
30 mm
100/Packung
Scheibe
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
CE
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote