Learn More
Corning™ Zählkammer für Corning Zellzähler
Einweg-Zählkammern bestehen aus zwei 10 μl-Kammern. Entwickelt zur Optimierung des Zellzählungsdurchsatzes durch mehr Geschwindigkeit und Datengenauigkeit in Ihren täglichen Säugetierzellkulturexperimenten.
Marke:  Corning™ 480202
205.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17740789
  • 220.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Add to basket
Description
Description
  • Einweg-Zählkammern bestehen aus zwei 10 μl-Kammern
  • Optimierter Zellzählungsdurchsatz durch mehr Geschwindigkeit und Datengenauigkeit in Ihren täglichen Säugetierzellkultur-Experimenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Zählkammer
Ja
0,1 mm
2 Kammern
10 μl (ca.) pro Kammer
1/Packung
Corning Zellzähler
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Zählkammer für Corning Zellzähler > Zählkammer; Tiefe: 0,1 mm