Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 Standard-Objektträger
Der Invitrogen Countess 3 Standard-Objektträger ist sowohl für Hellfeld- als auch für Fluoreszenzzählanwendungen optimiert, wenn die automatischen Zellzähler Countess II, Countess II FL, Countess 3 oder Countess 3 FL verwendet werden.
Marke: Invitrogen™ A51876
124.45 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Countess 3 Standard-Objektträger enthält eine einzigartige, inerte, immobilisierte Bead-Mischung, die das Färbemuster von lebenden und toten Zellen nachahmt, die mit Trypanblau unter Hellfeldbeleuchtung (die häufigste Methode zur Zellzählung) gefärbt sind.
Der Countess 3 Standard-Objektträger bietet einen weiteren Nutzen, da er zwei Populationen fluoreszierender Beads enthält, die das Fluoreszenzspektrum von Blau bis weitgehend Rot abdecken, wodurch Analysen mit einer Vielzahl von EVOS-Lichtwürfelkombinationen ermöglicht werden, die Benutzern von Countess II FL und Countess 3 FL zur Verfügung stehen.
- Genauigkeit — hilft, Fehler bei der Erstellung von Standardlösungen und Verdünnungsreihen zu beseitigen
- Flexibel — optimiert für die Verwendung in automatischen Zellzählern Countess II, Countess II FL, Countess 3 und Countess 3 FL
- FAS — wird als vorgeladene, immobilisierte Bead-Suspension geliefert, kein Mischen erforderlich
- Bequem — ein Standard-Objektträger für Hellfeld- und Fluoreszenzzählanwendungen
Zählen Sie sicher
Der Countess 3 Standard-Objektträger wird gebrauchsfertig geliefert und erfordert keine spezielle Handhabung oder Probenvorbereitung, wodurch die Hauptquelle der Variabilität von Zählung zu Zählung eliminiert wird. Wiederholbare Zählungen können über die Lebensdauer des Objektträgers leicht erreicht werden, wobei die Variabilität nur bei Änderung der Gating-Einstellungen des Geräts auftritt, was in Mehrbenutzerlaboren sehr häufig vorkommt.
Spezifikation
Countess | |
Countess II, II FL, Countess 3 und 3 FL | |
Hellfeld und Fluoreszenz | |
1 slide | |
1 Jahr ab Kaufdatum |
0,5 bis 1,5 Millionen Beads/ml | |
UV und Blau/Grün und Rot | |
Ein bei Umgebungsbedingungen gelagerter Objektträger. | |
Umgebungstemperatur |