Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Experience rapid cell counting with the Countess 3 FL Automated Cell Counter. This brightfield and fluorescence cell counter has advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software for counting cells and nuclei, monitoring fluorescence, and measuring cell viability.
Marke:  Invitrogen™ AMQAF2001
9078.00 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17246866
  • 10680.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Countess 3 FL Automated Cell Counter is a benchtop brightfield and fluorescence cell counter with advanced optics, automated focus and lighting, and image analysis software driven by a neural network-based machine-learning algorithm for rapid automated cell counting of primary and immortalized cell lines. The Countess 3 FL counter allows brightfield or fluorescence cell counting with three-channel flexibility (brightfield and two optional fluorescence channels), enabling researchers to count cells and isolated nuclei, monitor fluorescence, examine apoptosis, and measure cell viability.
Der Countess 3 FL-Zähler besitzt die Fähigkeit der Hellfeld- oder Fluoreszenzbeleuchtung mit dreikanaliger Flexibilität (Hellfeld und zwei optionale Fluoreszenzkanäle). Forscher können Zellen zählen, fluoreszierende Proteinexpression überwachen, Einblicke in apoptotische Prozesse gewinnen und die Zellviabilität messen.
  • Genauigkeit — die Subjektivität bei der manuellen Zellzählung und die Variabilität je nach Anwender entfallen
  • Flexibel — nimmt bis zu zwei EVOS-Lichtwürfel auf, die vom Benutzer aus 15 fluoreszierenden Kanälen ausgewählt werden können
  • Schnell — zählt lebende und abgestorbene Zellen, misst die Lebensfähigkeit, meldet die durchschnittliche Zellgröße und speichert Daten mit nur einer Berührung in ca. 20 Sekunden
  • Praktisch — keine Reinigung oder routinemäßige Wartung erforderlich. Der hochauflösende kapazitive Touchscreen und die einfache Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und erfordern nur minimale Schulung.
Der Countess 3 FL automatische Zellzähler funktioniert in zwei einfachen Schritten:
1. Mischen Sie 10 µl der Probe mit 10 µl Trypanblau, und pipettieren Sie sie in einen Countess Einweg-Kammerobjektträger.
2. Setzen Sie den Objektträger in das Instrument ein. Die Modi „Schnellerfassung“ und „Automatisches Speichern“ ermöglichen die Zellzählung mit nur einer Berührung. Fokus, Beleuchtung und Dateispeicherung werden automatisch ausgeführt.
Erzielen Sie genaue Zellzählungen
Der Countess 3 FL automatische Zellzähler verwendet Trypanblau-Färbung in Kombination mit automatischer Fokussierung und einem hochentwickelten Bildanalyse-Algorithmus zur genauen Ermittlung der Zellenzahl und Lebensfähigkeit. Der Messbereich reicht von 1 × 104 bis 1 × 107 Zellen/ml (der optimale Bereich ist 1 × 105 bis 4 × 106 Zellen/ml) und ist größer als der eines Hämozytometers.
Einfache Bedienung mit vielfältigen Fluoreszenz-Anwendungen
Die über eine intuitive Anwenderoberfläche durchgeführte automatische Zellzählung mit dem Countess 3 FL Zähler liefert Ihnen die Daten, die Sie zur Vorbereitung Ihrer Probe für den nächsten Durchgang oder Versuch benötigen, und bietet Ihnen die Möglichkeit der Durchführung von Multiplexing mit einer Vielzahl von fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen, die durch EVOS Leuchtwürfel angeregt werden. Sie benötigen keine komplexen, teuren Instrumente mehr, um zuverlässige Daten zu erhalten.
Übertragen Sie Daten und Bilder auf Ihren PC oder in die Cloud
Über den USB-Anschluss am Countess 3 FL automatischen Zellzähler können Sie die Ergebnisse und Bilder Ihrer Zellzählung speichern und diese dann an Ihren PC übertragen. (Ein USB-Laufwerk und ein WLAN-Adapter sind im Lieferumfang des Countess 3 FL Zählers enthalten.)
Softwaremodul 21 CFR Part 11
Das Softwaremodul Countess 3 21 CFR Part 11 ist für die Verwendung mit den automatischen Zellzählern Countess 3 und Countess 3 FL vorgesehen und unterstützt die Einhaltung der FDA-Richtlinien 21 CFR, Teil 11 für Sicherheit, Auditing und elektronische Signaturen (SAE) mithilfe einer SAE-Verwaltungskonsole.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Automated Cell Counter
Countess Chamber Slides, EVOS Lichtwürfel, ReadyCount Färbemittel
Countess 3 FL-Gerät + 21 CFR, Part 11 Aktivierungsschlüssel
3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes)
Onboard, USB drive
9 x 9 x 5.5 in. (228.6 x 228.6 x 139.7 mm)
Je 1
1-year Standard
100/240 V
5 MP
Brightfield, Fluorescence
2.5X
LCD (1280 x 800 pixels)
Countess™ 3/3 FL Cell Counter Software with 21 CFR Part 11 Software Module
  • Countess™ 3 FL Automated Cell Counter, 1 each
  • Power cord with 4 adapters (for US/Canada/Taiwan/Japan, Europe, or UK), 1 each
  • Countess™ Cell Counting Chamber Slides, 50 slides/box
  • Countess™ 3 FL Disposable Slide Holder, 1 each
  • Countess™ 3 FL Reusable Slide Holder, 1 each
  • Countess™ 3 FL Light Cube Removal Tool, 1 each
  • Countess™ 3 USB Drive, 1 each
  • Countess™ 3 FL Automated Cell Counter Quick Reference Card, 1 each
  • Wi-Fi Dongle (Cat. No. A26774), 1 each
  • 21 CFR Part 11 Software Module
Store at room temperature.
Ambient
50/60 Hz