Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 Automated Cell Counter
Experience rapid cell counting with the Countess 3 Automated Cell Counter. Equipped with advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software, the Countess 3 brightfield cell counter enables automated cell counting and measurement of cell viability.
Marke:  Invitrogen™ A49865
4235.00 EUR gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16812556
  • 6050.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Countess 3 Automated Cell Counter is a brightfield cell counter equipped with an advanced machine-learning algorithm, ruggedized optics, fully-automated focus and lighting, and image analysis software. This benchtop cell counting system is designed for rapid automated cell counting and viability measurement of primary and immortalized cell samples to prepare cells for downstream analysis and for routine cell culture passaging.
Der Countess 3 automatische Zellzähler ist ein Tisch-Zellzählsystem, das mit einem fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmus, robuster Optik, vollautomatischer Fokussierung und Beleuchtung sowie Bildanalyse-Software für die schnelle Beurteilung von primären und immortalisierten Zellproben ausgestattet ist.
Dieses Starterpaket wird mit einem Zellzähler geliefert (Kat. Nr. AMQAX2000) plus:
  • Wiederverwendbarer Objektträger
  • 500 Einweg-Objektträger mit Trypanblau
Zu den Funktionen des Countess 3 automatischen Zellzählers gehören:
  • Genauigkeit — die Subjektivität bei der manuellen Zellzählung und die Variabilität je nach Anwender entfallen
  • Schnell — zählt lebende und tote Zellen, misst die Lebensfähigkeit und meldet die durchschnittliche Zellgröße mit einer einzigen Berührung in ca. 20 Sekunden
  • Praktisch — keine Reinigung oder routinemäßige Wartung erforderlich. Der hochauflösende kapazitative Touchscreen mit bündiger Montage und die einfache Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme, erfordern nur minimale Schulungen und bieten automatische Speicherung von Daten auf USB oder in der Cloud
Der Countess 3 automatische Zellzähler funktioniert in zwei einfachen Schritten:
1. Mischen Sie 10 µl der Probe mit 10 µl Trypanblau, und pipettieren Sie sie in einen Countess Einweg-Kammerobjektträger.
2. Setzen Sie den Objektträger in das Instrument ein. Die Modi 'Schnellerfassung' und 'Auto-Speichern' ermöglichen die Zellzählung mit nur einem Tastendruck. Fokus, Beleuchtung und Dateispeicherung werden automatisch ausgeführt.
Erzielen Sie genaue Zellzählungen
Der Countess 3 automatische Zellzähler verwendet Trypanblau-Färbung in Kombination mit Autofokus- und Beleuchtung, die von einem maschinenlernenden Bildanalyse-Algorithmus betrieben wird, um genaue Zahlen zu Zellanzahl und Lebensfähigkeit zu ermitteln. Der Messbereich reicht von 1 × 104 bis 1 × 107 Zellen/ml (der optimale Bereich ist 1 × 105 bis 4 × 106 Zellen/ml), was größer ist als der eines Hämozytometers.
Übertragen Sie Daten und Bilder auf Ihren PC oder in die Cloud
Über den USB-Anschluss am Countess 3 automatischen Zellzähler können Sie die Ergebnisse und Bilder Ihrer Zellzählung speichern und diese dann an Ihren PC übertragen. (Ein USB-Laufwerk und ein WLAN-Adapter sind im Lieferumfang des Countess 3 Zählers enthalten.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Automatischer Zellzähler und Zubehör
5 MP
EVOS-Mikroskope, Attune Durchflusszytometer
2 Proben pro Objektträger
1 Channel (Brightfield)
LCD-Anzeige
LxBxT: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm (9 x 9 x 5,5 Zoll)
3,6 kg
Bei Raumtemperatur lagern.
Umgebungstemperatur
12 VDC, 3 A
Countess
Zellkultur- und Analyseabläufe
Hellfeld
2.5X
1 Channel (Brightfield)
Integriertes USB-Laufwerk
8 lb.
RoHS
1 package
1-year standard
100/240 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Nur für Forschungszwecke