Learn More
Invitrogen™ CountBright™ Plus Absolute Zähl-Beads
Kalibrierte Suspension aus ca. 4 μm-Beads, die Farbstoffe kapseln, die über einen breiten Bereich von UV-IR-Wellenlängen angeregt werden können und im Emissionsbereich von 385 bis 860 nm hell fluoreszieren.
Marke: Invitrogen™ C36995
247.23 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Helfen bei der Bestimmung der Anzahl.
- Konzentration von Zellen in der Originalprobe.
- Beads sind für die meisten Zelltypen, einschließlich menschlichem lysiertem Vollblut, maßstabsgerecht und erleichtern die Handhabung
- >95 %-ige Einzelproben für verbesserte Genauigkeit
- Angeregt durch UV-IR-Laser für einen erweiterten Emissionsbereich (385–860 nm)
Spezifikation
|
|
100 tests | |
CountBright™ |
4 μm | |
Raumtemperatur | |
Bead für Zellzählung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30