Learn More
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards
Artikelnummer. 11503283 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
20 μm
25 μm
2 μm
30 μm
5,010 ± 0,035 μm
50,2 ± 0,3 μm
70 μm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11503283
Marke: Thermo Scientific™ CC25PK
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards minimieren Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt.
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards, einem kostengünstigen, praktischen und einfach zu verwendenden Produkt für die Validierung von Flüssigkeitspartikelzählern, minimieren Sie Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt. Diese Standards für die Analyse direkt aus der Flasche sind in Einwegflaschen verpackt und wurden für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen entwickelt, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP 788 und 789 (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen.
Diese gebrauchsfertigen Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückverfolgbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
  • Mikrosphären aus Polystyrol sind in einem ultrasauberen Verdünnungsmittel suspendiert
  • Die Konzentration ist für die Anwendung in Lichtverdunklungs-Partikelzählern und anderen Zählanwendungen mit niedriger Konzentration optimiert
  • Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar.
  • CC10 und CC25 sind ideal für die Interimprüfung USP 788 und 788
Im Lieferumfang enthalten:
  • Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat nach NIST™
  • Partikelzählungsprotokoll
  • Materialsicherheitsdatenblatt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen von Tensiden
Zertifizierung/Konformität Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Konzentration 3000 Partikel/ml ± 10 %
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Beschreibung Produkte ermöglichen eine präzise Kalibrierung oder Überprüfung der Leistung von Laserpratikelzählern
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Validierung von Flüssigpartikelzählern, USP-Prüfung
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel für die Zählkontrolle
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST, Partikelzählprotokoll
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 6 x 25 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen < 3 %
Stabilität Produkt ist mindestens sechs Monate lang haltbar
Durchmesser (metrisch) 25 μm