Learn More
Cumarin-6-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480968
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Coumarin-6-sulfonyl chloride is used as a derivatizing agent for amines and phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumarin-6-Sulfonylchlorid wird als Derivatisierungsmittel für Amine und Phenole verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10543-42-7
Summenformel C9H5ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 244.65
MDL-Nummer MFCD01941320
InChI-Schlüssel HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
PubChem CID 2735833
IUPAC-Name 2-Oxochromen-6-sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin-6-sulfonyl chloride
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 196167
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 244.65
Reinheit (%) 97%