Learn More
Cumarin-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327156
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Coumarin-3-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumarin-3-Carbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (13 g/l bei 37 °C) und Alkohol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-81-7
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.154
MDL-Nummer MFCD00006852
InChI-Schlüssel ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
IUPAC-Name 2-Oxochromen-3-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 154276
Merck Index 14,2563
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol.
Formelmasse 190.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coumarin-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid