Learn More
Baumwollsamenöl, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10552391
Marke: Thermo Scientific Acros 177115000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 8001-29-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-29-4
MDL-Nummer MFCD00130872
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cottonseed oil
Azidität 0.5mg KOH/g max.
Farbe Gelb
Dichte 0.9100g/mL
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4720 to 1.4730
Menge 500 mL
Verseifungszahl 185 to 198mg KOH/g
Merck Index 10,2535
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform and carbon,disulfide,slightly soluble in alcohol
Güte Rein
Physikalische Form Öl