Learn More
Brand™ Baumwolle
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
13 g/10 m
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
Wattestopfen können die Reaktionszeit verlängern und somit die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Bei Tests mit Pipetten, bei denen Wattestopfen von einer Wattestopfmaschine eingesetzt wurden, lagen die Ergebnisse innerhalb der angegebenen Fehlergrenzen.
- 100 % Watte
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Watte |
| Material | Baumwolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tests mit Pipetten, in die mit einer Stopfmaschine Wattestopfen eingesetzt wurden |
| Menge | 1 kg |
| Gewicht (metrisch) | 13 g/10 m |