Learn More
Carl Roth™ Cotton Wool
Artikelnummer. p-8009983
Encompass_Preferred
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
700 g
1 kg
Packungsgröße:
700 Gramm
Artikelnummer. 13287629
Marke: Carl Roth™ PE40.1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Cotton Wool
Material 100% Cotton
Zur Verwendung mit (Anwendung) For filtering and cleaning
Menge 700 g
Gewicht (metrisch) 700 g
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.