Learn More
Sartorius™ FN 100 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Artikelnummer. p-8003692 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
460 mm
580 mm
Breite (metrisch):
200 mm
570 mm
600 mm
Beschreibung:
100 Bögen
50 Bögen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10505141
Marke: Sartorius™ FT2527200200N
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Beschreibung 100 Bögen
Format Bogen
Güte FN 100
Material Baumwolllinter
Breite (angloamerikanisch) 200 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Verfahren Chromatographie