Learn More
Sartorius™ FN 100 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
460 mm
580 mm
Breite (metrisch):
200 mm
570 mm
600 mm
Beschreibung:
100 Bögen
50 Bögen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 100 Bögen |
| Format | Bogen |
| Güte | FN 100 |
| Material | Baumwolllinter |
| Breite (angloamerikanisch) | 570 mm |
| Breite (metrisch) | 570 mm |
| Länge (metrisch) | 460 mm |
| Verfahren | Chromatographie |