Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10615345 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Außendurchmesser (metrisch):
6.5 mm
12 mm
24.5 mm
Kulturfläche:
0.33 cm2
1.12 cm2
4.7 cm2
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10615345
Marke: Corning™ 3402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
  • Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
  • Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
  • Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 12 Einsätze/12-Well-Platte
Kulturfläche 1.12 cm2
Material Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 1,5 ml
Porengröße 3 μm
Typ Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Anzahl pro Packung 4 Platten, 12 Einsätze/Platte
Oberflächenbeschichtung TC-behandelt
Farbe Klar
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Sterilität Steril
Anzahl Wells 12