Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
Marke:  Corning™ 3428
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10246481
  • 243.74 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
  • Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
  • Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 Einsätze/6-Well-Platte
Polycarbonat
8 μm
Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
4 Platten, 6 Einsätze/Platte
Klar
Steril
4.7 cm2
2,6 mL
Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
24.5 mm
TC-behandelt
TC-behandelt
6
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer21824052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number3428
Chargennummer19824042 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number3428
Chargennummer19724046 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number3428
Chargennummer19624008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number3428
Chargennummer15624022 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/10/2024 Catalog Number3428
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports > 24 mm; 8 μm