Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10025471 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Außendurchmesser (metrisch):
6.5 mm
12 mm
24.5 mm
Kulturfläche:
0.33 cm2
1.12 cm2
4.7 cm2
Conditionnement:
24 Stück
48 Stück
Code produit. 10025471
Marque: Corning™ 3415
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
  • Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
  • Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
  • Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung 12 Einsätze/24-Well-Platte
Kulturfläche 0.33 cm2
Material Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 0,6 mL
Porengröße 3 μm
Typ Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
Außendurchmesser (metrisch) 6.5 mm
Anzahl pro Packung 4 Platten, 12 Einsätze/Platte
Oberflächenbeschichtung TC-behandelt
Farbe Klar
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Sterilität Steril
Anzahl Wells 24
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis