Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ Einsätze und Schalen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-176764 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Stützmembran:
0,4 μm
3,0 μm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 10164381
Marke: Corning™ 3420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Gewebekulturbehandelte Einsätze in Schalen mit 100 mm Durchmesser
  • Die Membran aus Polycarbonat ist kompatibel mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln
  • Einsatzdurchmesser 75 mm
  • Wachstumsbereich 44 cm2
  • Steril
Co-Kulturen, Arzneimitteltransport, In-vitro-Fertilisation und mikrobielle Pathogenese-Studien
Bestellinformation
Einzeln verpackt. Zwölf Einsätze (mit Schalen) pro Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 13 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 44 cm2
Material Polycarbonat
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Zellkultur-Einsatz
Arbeitsvolumen (metrisch) 9 ml
Anzahl pro Karton 12/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Porengröße 3 μm
Stützmembran 3,0 μm
Durchmesser (metrisch) 75 mm