Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Kollagenbeschichtete Membraneinsätze
Die transparenten, kollagenbehandelten mikroporösen Membranen fördern die Zellanhaftung und -ausbreitung
399.62 € - 675.00 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Typ | Membraneinsatz |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Anzahl pro Karton | 24/Karton |
Oberflächenbeschichtung | Collagen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10042501
|
Corning™
3495 |
0,4 μm | 24-Well-Platte | ||||||
10457031
|
Corning™
3493 |
0,4 μm | 12-Well-Platte | ||||||
10216581
|
Corning™
3491 |
0,4 μm | 6-Well-Platte |
675.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10005331
|
Corning™
3494 |
3 μm | 12-Well-Platte | ||||||
10136861
|
Corning™
3492 |
3 μm | 6-Well-Platte | ||||||
10377791
|
Corning™
3496 |
3 μm | 24-Well-Platte | ||||||
Beschreibung
- Für Transportstudien, Co-Zellkulturen und andere experimentelle Verfahren; verbessert die Sichtbarkeit der Zellen während der Kultivierung
- Die Membran hat eine äquimolare Mischung aus Kollagen vom Typ I und III, das aus biologisch stabilisiertem Rinderplazenta-Kollagen gewonnen wird, alle Fibrillen der Filtermembranmatrix bedeckt und die Porosität der Membran aufrechterhält
- Die Innenwand des Einsatzes wurde ebenfalls behandelt, um die Bildung einer vollständigen und integralen Monolage zu ermöglichen und kann mittels Phasenkontrastmikroskopie betrachtet werden
- Gewebekulturbehandelt
Bestellinformation
Einzeln verpackt und im Paket mit Gewebekulturplatten mit Deckeln geliefert; steril.
Spezifikation
PTFE | |
1/Packung | |
Collagen |
Membraneinsatz | |
24/Karton | |
Steril |