Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Ersatzteile für Pipettenfüller und Dispenser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3573267 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Ersatzfilter, 0,2μm
Ersatzfilter, 0,45μm
Ladegerät/Adapter
Pipettierhalter
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11901991
Marke: Corning™ 4914
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Stripettor™-Füller/Spender
  • Der PTFE-Filter (5er-Packung) ist für den Pipettierregler Stripettor™ Plus geeignet
  • Porengröße:0,45 μm
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Typ Ladegerät/Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Costar™ Stripettierpipettenfüller/Dispenser
Elektrische Anforderungen 120 V 60 Hz
Spannung 120 V
Frequenz 60 Hz