Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Ersatzteile für Pipettenfüller und Dispenser
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Ersatzfilter, 0,2μm
Ersatzfilter, 0,45μm
Ladegerät/Adapter
Pipettierhalter
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Der PTFE-Filter (5er-Packung) ist für den Pipettierregler Stripettor™ Plus geeignet
- Porengröße:0,45 μm
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Typ | Ladegerät/Adapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Costar™ Stripettierpipettenfüller/Dispenser |
| Elektrische Anforderungen | 120 V 60 Hz |
| Spannung | 120 V |
| Frequenz | 60 Hz |