Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Ersatzteile für Pipettenfüller und Dispenser
Artikelnummer. 11343635 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Ersatzfilter, 0,2μm
Ersatzfilter, 0,45μm
Ladegerät/Adapter
Pipettierhalter
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11343635
Marke: Corning™ 4096
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Stripettor™-Füller/Spender
  • Der PTFE-Filter (5er-Packung) ist für den Pipettierregler Stripettor™ Plus geeignet
  • Porengröße:0,45 μm
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Silikon
Typ Pipettierhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Costar™ Stripettierpipettenfüller/Dispenser