Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Ersatzteile für Pipettenfüller und Dispenser
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Ersatzfilter, 0,2μm
Ersatzfilter, 0,45μm
Ladegerät/Adapter
Pipettierhalter
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Der PTFE-Filter (5er-Packung) ist für den Pipettierregler Stripettor™ Plus geeignet
- Porengröße:0,45 μm
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Typ | Ersatzfilter, 0,45μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Costar™ Stripettierpipettenfüller/Dispenser |