Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Ersatzteile für Pipettenfüller und Dispenser
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Ersatzfilter, 0,2μm
Ersatzfilter, 0,45μm
Ladegerät/Adapter
Pipettierhalter
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
- Pore Size: 0.45 μm
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Typ | Ersatzfilter, 0,2μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Costartrade; Stripettierpipettenfüller/Dispenser |