Learn More
Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für Festigkeit. Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs sind ideal für die wiederholte Befüllung von Mehrkanalpipetten.
Marke:  Corning™ 4872
302.77 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10712541
  • 329.30 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für Festigkeit. Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs sind ideal für die wiederholte Befüllung von Mehrkanalpipetten.
  • Der Boden des Reservoirs führt in einen runden, tiefen Punkt, damit das gesamte Lösungsmittel genutzt wird
  • 50 ml: 145 × 70 × 28 mm
  • 100 ml: 145 × 85 × 35 mm
  • Für 1-, 8- oder 12-Kanal-Pipetten
  • Einzeln verpackt oder in einer Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Polystyrol
35 mm
200 Stück/Karton
Großpackung
Ja
14.5 x 8.5 x 3.5 cm
Steril
145 mm
5 Stück/Packung
85 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs > 100 ml, 5 Stück/Packung