Learn More
Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für Festigkeit. Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs sind ideal für die wiederholte Befüllung von Mehrkanalpipetten.
Marke: Corning™ 4871
243.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für Festigkeit. Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs sind ideal für die wiederholte Befüllung von Mehrkanalpipetten.
- Der Boden des Reservoirs führt in einen runden, tiefen Punkt, damit das gesamte Lösungsmittel genutzt wird
- 50 ml: 145 × 70 × 28 mm
- 100 ml: 145 × 85 × 35 mm
- Für 1-, 8- oder 12-Kanal-Pipetten
- Einzeln verpackt oder in einer Großpackung
Spezifikation
50 ml | |
Polystyrol | |
28 mm | |
100/Karton | |
Einzeln verpackt | |
Ja |
14.5 x 7 x 2.8 cm | |
Steril | |
145 mm | |
1/Packung | |
70 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs > 50 ml; einzeln; weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur