Learn More
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Divers
Naturfarben
Kapazität (metrisch):
0.65 ml
1.7 ml
2 ml
Verpackung:
1000/Packung
500/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
5000 Stück
Beschreibung
- Graduierung an der Außenseite
- Mattierte Beschriftungsflächen
- Beständig gegen 17,000 x g
- Bei Lieferung nicht steril, autoklavierbar
- Naturfarbe oder Zusammenstellung von Röhrchen in Regenbogenfarben (blau, grün, gelb, rot und orange)
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 500 St./Packung |
| Verpackung | 1000/Packung |
| Mehr anzeigen |