Learn More
Corning™ Costar™ Einweg-Lagerungsflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10539082 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 10539082
Marke: Corning™ 8390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus klarem Polystyrol für Festigkeit und optimale Sichtverhältnisse. Corning™ Costar™ Einweg-Vorratsflaschen sind die ideale Lösung zur Aufbewahrung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
  • Flaschen aus Polystyrol in medizinischer Qualität
  • Der 45 mm große Dichtungssteckverschluss aus Polyethylen verschließt die Flaschen luftdicht und mindern das Kontaminationsrisiko
  • Steril
  • Zertifiziert pyrogenfrei
  • Einzeln verpackt mit Phenolverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 12/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Halsausführung 45
Form Zylindrisch
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.