Learn More
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Corning™ Cluster-Röhrchensysteme sind ideal für die Zellernte, für Assays zur Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie für Radioimmunassays.
116.00 € - 255.84 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Durchscheinend |
Volumen (metrisch) | 1 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 96-Well Standard-Mikrotiterplatten für die Zellernte, für Assays zu Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie Radioimmuno-Assays, für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Roboter-Workstations und Zentrifugen |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Format | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Format | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11763994
|
Corning™
4412 |
8-Streifen Mikrotiterplatten-Cluster-Röhrchen | Streifen | 12 Streifen/Gestell, 120 Streifen/Packung | Unsteril |
231.00 €
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10681432
|
Corning™
4413 |
8-Streifen Mikrotiterplatten-Cluster-Röhrchen | Streifen | 12 Stck./Gestell | Steril |
252.41 €
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10256531
|
Corning™
4401 |
Cluster-Röhrchen für Mikrotiterplatten | Tube | Großpackung | Unsteril |
116.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10085431
|
Corning™
4408 |
8-Streifen Mikrotiterplatten-Cluster-Röhrchen | Streifen | Großpackung, 120/Beutel | Unsteril |
167.00 €
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10285471
|
Corning™
4410 |
Cluster-Röhrchen für Mikrotiterplatten | Tube | 96 Stck./Gestell | Unsteril |
236.06 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10690112
|
Corning™
4411 |
Cluster-Röhrchen für Mikrotiterplatten | Tube | 96 Stck./Gestell | Steril |
255.84 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Praktisch für den Transfer großer Volumen und die Entnahme aus Mikrotiterplatten
- Nützlich bei Einzel- und Mehrkanalpipetten und an Roboterarbeitsplätzen und -zentrifugen
- 1.2 ml-Einzelröhrchen oder Streifen mit acht Röhrchen zum Abbrechen, Mikrotiterplattenformat
- In Gestellen für 12 oder 96 Röhrchen
- Sowohl Röhrchen als auch Gestelle bestehen aus autoklavierbarem transparentem Polypropylen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchscheinend | |
Für 96-Well Standard-Mikrotiterplatten für die Zellernte, für Assays zu Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie Radioimmuno-Assays, für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Roboter-Workstations und Zentrifugen | |
96 |
Polypropylen | |
1 ml | |
0.033 oz. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System