Learn More
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Corning™ Cluster-Röhrchensysteme sind ideal für die Zellernte, für Assays zur Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie für Radioimmunassays.
Marke:  Corning™ 4411
220.42 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10690112
  • 255.84 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Rack of 96 tubes. (Caps are sold separately.)
Beschreibung
Beschreibung
  • Praktisch für den Transfer großer Volumen und die Entnahme aus Mikrotiterplatten
  • Nützlich bei Einzel- und Mehrkanalpipetten und an Roboterarbeitsplätzen und -zentrifugen
  • 1.2 ml-Einzelröhrchen oder Streifen mit acht Röhrchen zum Abbrechen, Mikrotiterplattenformat
  • In Gestellen für 12 oder 96 Röhrchen
  • Sowohl Röhrchen als auch Gestelle bestehen aus autoklavierbarem transparentem Polypropylen
  • Kappen sind separat erhältlich; siehe Corning Polyethylenkappen für Cluster-Röhrensystem (4418)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tube
Autoklavierbar
Cluster-Röhrchen für Mikrotiterplatten
96/Packung
Durchscheinend
Gestell mit 96 Röhrchen. (Kappen sind separat erhältlich.)
0.033 oz.
96 Stck./Gestell
Polypropylen
Steril
960/Karton
1 ml
Für 96-Well Standard-Mikrotiterplatten für die Zellernte, für Assays zu Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie Radioimmuno-Assays, für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Roboter-Workstations und Zentrifugen
96
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System > Rack; Ja; Individuell