Learn More
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Artikelnummer. 10285471 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
8-Streifen Mikrotiterplatten-Cluster-Röhrchen
Cluster-Röhrchen für Mikrotiterplatten
Format:
Streifen
Tube
Menge:
12 Stck./Gestell
12 Streifen/Gestell, 120 Streifen/Packung
96 Stck./Gestell
Großpackung
Großpackung, 120/Beutel
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
120 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10285471
Marke: Corning™ 4410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Corning™ Cluster-Röhrchensysteme sind ideal für die Zellernte, für Assays zur Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie für Radioimmunassays.
  • Praktisch für den Transfer großer Volumen und die Entnahme aus Mikrotiterplatten
  • Nützlich bei Einzel- und Mehrkanalpipetten und an Roboterarbeitsplätzen und -zentrifugen
  • 1.2 ml-Einzelröhrchen oder Streifen mit acht Röhrchen zum Abbrechen, Mikrotiterplattenformat
  • In Gestellen für 12 oder 96 Röhrchen
  • Sowohl Röhrchen als auch Gestelle bestehen aus autoklavierbarem transparentem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Tube
Menge 96 Stck./Gestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Produkttyp Cluster-Röhrchen für Mikrotiterplatten
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 96/Packung
Anzahl pro Karton 960/Karton
Farbe Durchscheinend
Volumen (metrisch) 1 ml
Enthält Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 96-Well Standard-Mikrotiterplatten für die Zellernte, für Assays zu Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie Radioimmuno-Assays, für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Roboter-Workstations und Zentrifugen
Volumen (angloamerikanisch) 0.033 oz.
Wellanzahl 96