Learn More
Corning™ Platten für Gewebekulturen
GREENER_CHOICE
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke:  Corning™ 3360
Artikelnummer. 10420862
  • 301.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Polystyrol
75 bis 200 μl
Zellkultur
Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
Ohne Deckel
Durchsichtig
96
Steril
Runder Boden (U-Well)
4 x 25