Learn More
Corning™ Costar™ Multi-Well-Platten, klar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11389494 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kulturfläche:
1.9 cm2
3,8 cm2
9,5 cm2
Volumen (metrisch) Well:
3,4 mL
6,9 mL
16,8 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11389494
Marke: Corning™ 3736
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die unbehandelte Oberfläche ist von Natur aus hydrophob und bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Corning™ Costar™ Transparente Multiwellplatten sind eine optimale Lösung für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. von Antikörpern, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können.
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 9,5 cm2
Array 2 x 3
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 16,8 mL
Anzahl Wells 6
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,9 bis 2,9 ml
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 5 St./Packung
Wellfarbe Durchsichtig