Learn More
Corning™ Costar™ Geräte für die Zentrifugation: Spin-X™
Besteht aus einer Filtereinheit mit Membran innerhalb eines Zentrifugenröhrchens aus Polypropylen. Corning™ Costar™ Spin-X™Zentrifugenröhrchen-Filter filtern effektiv kleinvolumige Proben durch Zentrifugation. Geeignet für die Entfernung von Bakterien, Partikeln, die HPLC-Probenvorbereitung, die Entfernung von Zellen aus Medien und die Aufreinigung von DNA aus Agarose und Polyacrylamidgelen.
Marke:  Corning™ 8162
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10787632
  • 314.00 € / 96 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA aus einem Agarose-Gel in zwei Schritten:
    • Exzision der Gel-Banden
    • Zentrifugation im Spin-X-Röhrchen
  • Geeignet für Volumen bis 500 μl
  • Rückhaltevolumen <5 μl
  • Hält einer relativen Zentrifugalbeschleunigung (RZB) bis 16,000 × g stand
  • Zertifiziert pyrogenfrei sowie DNase-/RNase-frei
  • Membranen aus Celluloseacetat ermöglichen schnelle Flussraten und bestechen durch geringe Proteinbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Celluloseacetat
Steril
0,5 mL
0,45 μm
Spin-X