Learn More
Corning™ Costar™ Geräte für die Zentrifugation: Spin-X™
Besteht aus einer Filtereinheit mit Membran innerhalb eines Zentrifugenröhrchens aus Polypropylen. Corning™ Costar™ Spin-X™Zentrifugenröhrchen-Filter filtern effektiv kleinvolumige Proben durch Zentrifugation. Geeignet für die Entfernung von Bakterien, Partikeln, die HPLC-Probenvorbereitung, die Entfernung von Zellen aus Medien und die Aufreinigung von DNA aus Agarose und Polyacrylamidgelen.
Marke: Corning™ 8161
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA aus einem Agarose-Gel in zwei Schritten:
- Exzision der Gel-Banden
- Zentrifugation im Spin-X-Röhrchen
- Geeignet für Volumen bis 500 μl
- Rückhaltevolumen <5 μl
- Hält einer relativen Zentrifugalbeschleunigung (RZB) bis 16,000 × g stand
- Zertifiziert pyrogenfrei sowie DNase-/RNase-frei
- Membranen aus Celluloseacetat ermöglichen schnelle Flussraten und bestechen durch geringe Proteinbindung
Spezifikation
Celluloseacetat | |
Unsteril | |
0,5 mL |
0,22 μm | |
Spin-X |