Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine 96-Well-Assay-Platten
Die Konstruktion aus transparentem, flexiblem Polyvinylchlorid (PVC) gewährleistet Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Corning™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten aus transparentem PVC sind eine hervorragende Lösung Miniaturisierungsaufgaben im Labor. Aufgrund ihrer flexiblen Bauweise eignen sich diese Mikrotiterplatten nicht für die Automatisierung.
230.23 € - 245.94 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Material | PVC |
Produktcode | Marke | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10691432
![]() |
Corning™
2595 |
Flacher Boden (F-Well) | N/A | N/A | N/A | |||||
10574201
![]() |
Corning™
2797 |
Rund |
240.16 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10639541
![]() |
Corning™
2897 |
Konischer Boden (V-Well) | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Mikrotiterplatten aus PVC sind eine kostengünstige Alternative für allgemeine Laborarbeiten
- Well-Volumen: 250 μl bis 260 μl
- Arbeitsvolumen: 50 μl bis 150 μl
- Auswahl zwischen flachem, rundem oder V-förmigem Boden
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
Ohne Deckel
Bestellinformation
Es sind keine Deckel erhältlich. Wird in Packungen mit je 25 Stück geliefert.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
PVC | |
50 bis 150 μl | |
Unbehandelt | |
100/Cs. | |
100/Cs. |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
96 | |
Unsteril | |
Lösungsbasierte Assays, serielle Verdünnungen und allgemeine Lagerungsanwendungen | |
25/Pk. |