Learn More
Corning™ Costar™ schwarze oder weiße 96-Well-Platten mit durchsichtigem Boden
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well gewebekulturbehandelte Polystyrol-Mikrotiterplatten in schwarz oder weiß ermöglichen die direkte mikroskopische Betrachtung. Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays; optimal für zellbasierte und molekulare Assays.
Marke: Corning™ 3632
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.11100kg
Beschreibung
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
25/Packung |
Ohne Deckel | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
96 | |
Unsteril | |
Flach | |
100/Karton | |
100/Karton |