Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke
BIOPHARMA
Hergestellt aus klarem Polypropylen für optische Klarheit. Corning™ 96-Well Assay-Blocks sind ideal für die Lagerung von Verbindungen, Assays und Zellwachstumsanwendungen.
Marke:  Corning™ 3956
367.01 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10480282
  • 438.84 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Die gleichmäßige Umrandungshöhe gewährleistet eine größere Robotergreiffläche
  • Steril
  • Standardmäßige 96-Well Fläche
  • Widerstandsfähige, flache Seitenwände für den Einsatz in automatischen Laboren
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Nicht behandelt
96-Well Assay-Blöcke
500 μl
Steril
Runder, konischer Boden (V-Well)
50/Karton
50/Karton
Ohne Deckel
5 Innenpackungen mit je 10
Durchsichtig
Polypropylen
96
Unbehandelt
Zur Verbindungslagerung, für Assays und Zellwachstumsanwendungen
10 St./Packung
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer34124000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/04/2025 Catalog Number3956
Chargennummer30224000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number3956
Chargennummer27824000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number3956
Chargennummer22824000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number3956
Chargennummer22724000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/12/2024 Catalog Number3956
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke > Rund V; Ja