Learn More
Invitrogen™ Corticosterone Competitive ELISA Kit
Competitive ELISA
Marke:  Invitrogen™ EIACORT
560.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21957" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805901
  • 590.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
Beschreibung
Beschreibung
The Corticosterone ELISA quantitates coritcosterone in serum, plasma, urine, dried fecal extracts or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant coritcosterone. Principle of the method The corticosterone solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Corticosteron ist ein adrenokortikales Steroid, das mäßige aber dennoch bedeutende Aktivität als Mineralocorticoid und Glucocorticoid aufweist. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=5753].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
78.125 bis 10,000 pg/ml
Corticosterone Competitive ELISA Kit
HRP
ELISA-Kit
Stuhlextrakt, Plasma, Serum, Überstand, Urin
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
5.2 %
HRP
RUO
Stuhlextrakt, 50 μl; Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 2,5 μl
Chemisch
1 Std 30 Min
18,6 pg/mL
Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform
Fluoreszenz
Steroidhormon
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis
7.9 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Tests
Entzündungen
-20 °C
1 h 20 min