Learn More
PEPperCHIP™ SARS-CoV-2 Proteom-Mikroarray
Artikelnummer. 16544780
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Größe: 75,4 x 25 x 1 mm
Artikelnummer. 16544780
missing translation for 'mfr': PEPperCHIP™ SPC.051.001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SARS-CoV-2 Proteom-Mikroarray mit 4.883 virusspezifischen doppelt gedruckten Peptiden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
  • Mikroarray-Inhalt: Vollständiges Proteom des gesamten Proteoms des Wuhan Seafood Market-Pneumonie-Virus isoliert Wuhan-Hu1- (GenBank ID: MN908947.3) als überlappende lineare Peptide
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa / 13 aa
  • Anzahl Peptide/Spots: 4.883 Peptide, die in Duplikaten und HA- und Polio-Kontrollpeptiden gedruckt werden
  • Zugehörige Produkte: PEPperCHIP Inkubationstablett 3/1, PEPperCHIP Anti-HA-Kontrollantikörper, PepSlide Analysator
Spezifikation
Beschichtung PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Beschreibung Nur für Forschungszwecke
Menge 1 Array-Kopie pro Mikroarray
Befestigungsmethode Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
Dicke (metrisch) 1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Farbe Transparent
Barcode Individueller Barcode für jedes Microarray
Material Mikroglas
Typ Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
Sterilität Unsteril
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm