Learn More
Corning™ Platten mit sehr geringer Bindung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10154431 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3,48 cm
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 10154431
Marke: Corning™ 3471
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer kovalent gebundenen Hydrogelschicht, die Zellanhaftungen effektiv verhindert. Corning™ Costar™ Mikrotiterplatten mit ultraniedriger Anhaftung reduzieren die Anhaftung und Bindung von Serumproteinen stark und minimieren die Zellanhaftung und -ausbreitung.
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Array 2 x 3
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 2,9 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 9,5 cm2
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Wellanzahl 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Erhalt von Zellen in einem suspendierten, nicht adhärenten Zustand
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Verpackung Einzeln verpackt
Menge 24/Karton
Durchmesser (metrisch) 3,48 cm