Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylen-PCR-Röhrchen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Divers
Klar
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Volumen (metrisch):
0.2 ml
0,5 mL
0.5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Chargengeprüft und zertifiziert RNase- und DNase-frei
- Transparent
- Nicht steril, autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0,5 mL |
| Menge | 500/Packung |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer |
| Form | Flach |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |